Learn More
Iso Sildenafil, TRC
Código de producto. 30406218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406218 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30406218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI90080010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iso Sildenafil
CAS 253178-46-0
Fórmula molecular C22 H30 N6 O4 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-2,6-dihydro-2-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-2-methyl-7-oxo-3-propyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-2,6-dihydro-2-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Isosildenafil
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(25-27(17)4)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)
SMILES CCCc1c2N=C(NC(=O)c2nn1C)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-metilpiperazina-1-il)sulfonilfenil]-2-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
Peso molecular (g/mol) 474.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2049