Descripción
- Proporcionar una advertencia visual de que se debe usar una bata de laboratorio en el área
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | M/M059/NT/PE-DIA150-1 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 signo |
| Tamaño (imperial) | 5,91 in Diám |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad |
| Grosor | 0.099 mm |
| Mostrar más |