Learn More
Brady™ ISO Señal universal de seguridad 'Use bata de laboratorio'
Código de producto. 17871775 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Tamaño de la unidad
17871775 10 x 10 cm Poliéster cada uno
17861775 5 x 5 cm Poliéster paquete de 2
17841695 10 x 10 cm Polipropileno cada uno
17881775 15 x 15 cm Poliéster cada uno
17861745 15 x 15 cm Polipropileno cada uno
17821725 20 x 20 cm Poliéster cada uno
17861785 20 x 20 cm Polipropileno cada uno
17891695 31,5 x 31,5 cm Poliéster cada uno
17851745 31,5 x 31,5 cm Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17871775 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.54€
    3.19€ / paquete de 1
    Ahorro 0.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Señal de seguridad para indicar que se debe usar una bata de laboratorio.
  • Proporcionar una advertencia visual de que se debe usar una bata de laboratorio en el área
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/NT/PE-DIA100-1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 signo
Tamaño (imperial) 3,94 in Diám
Tipo de adhesivo Permanente
Diámetro (métrico) 100 mm
Tipo de montaje Montaje en superficie
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Grosor 0.099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +110 °C
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm
Texto mostrado Usar bata de laboratorio
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre azul