Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO sin texto; advertencia: Condiciones de baja temperatura/congelación
Código de producto. 15871537 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
43 x 50 mm
87 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15871537 87 x 100 mm cada uno
15772652 43 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15871537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 827799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.40€
    9.19€ / paquete de 1
    Ahorro 1.21€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Señal de seguridad para la identificación de peligros.
  • Señal conforme a ISO 7010
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number PIC W010-Tri 100-PE-HOJA/3
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Tipo de adhesivo Permanente
Forma Triangular
Dimensiones (L x An) 87 x 100 mm
Color Negro sobre amarillo