Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO sin texto; advertencia: Condiciones de baja temperatura/congelación
Código de producto. 15772652
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
43 x 50 mm
87 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15772652 43 x 50 mm cada uno
15871537 87 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15772652 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 827797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.89€ / paquete de 1
    Ahorro 0.16€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal de seguridad para la identificación de peligros.
  • Señal conforme a ISO 7010
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number PIC W010- Tri 050-PE-HOJA/7
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Tipo de adhesivo Permanente
Forma Triangular
Dimensiones (L x An) 43 x 50 mm
Color Negro sobre amarillo