Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO sin texto; peligro: Elementos afilados
Código de producto. 16634542 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
43 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 7
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16634542 43 x 50 mm paquete de 7
1 options
Código de producto. 16634542 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 829573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.89€ / paquete de 7
    Ahorro 0.16€
    2% Descuento
En stock
Señal de seguridad para la identificación de peligros.
  • Señal conforme a ISO 7010
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number PIC W022- Tri 050-PE-HOJA/7
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Forma Triangular
Dimensiones (L x An) 43 x 50 mm
Color Negro sobre amarillo