Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO sin texto; peligro: Cilindro presurizado
Código de producto. 15881537 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15881537 Poliéster laminado cada uno
1 options
Código de producto. 15881537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 830611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.40€
    9.19€ / paquete de 1
    Ahorro 0.21€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Señal de seguridad para la identificación de peligros.
  • Señal conforme a ISO 7010
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number PIC W029-Tri 100-PE-HOJA/3
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Forma Triangular
Dimensiones (L x An) 87 x 100 mm
Color Negro sobre amarillo