Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad 'Use bata de laboratorio', en alemán
Código de producto. 17881755 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 150 mm
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Tamaño de la unidad
17881755 105 x 297 mm Polipropileno cada uno
17801735 40 x 150 mm Poliéster cada uno
17811785 105 x 297 mm Poliéster cada uno
17871725 150 x 450 mm Poliéster cada uno
17851695 200 x 600 mm Poliéster cada uno
17881725 210 x 148 mm Poliéster cada uno
17821735 297 x 210 mm Poliéster cada uno
17831735 420 x 297 mm Poliéster cada uno
17801765 50 x 150 mm Polipropileno cada uno
17811725 150 x 450 mm Polipropileno cada uno
17811765 200 x 600 mm Polipropileno cada uno
17821715 210 x 148 mm Polipropileno cada uno
17801795 297 x 210 mm Polipropileno cada uno
17811715 420 x 297 mm Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17881755 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.40€
    11.40€ / paquete de 1
    Ahorro 1.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Señal de seguridad para indicar que se debe usar una bata de laboratorio.
  • Proporcionar una advertencia visual de que se debe usar una bata de laboratorio en el área
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/DE427/PP-297X105-1
Material Polipropileno
Cantidad 1 signo
Tamaño (imperial) 4,13 x 11,69 in
Tipo de montaje Montaje en superficie
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 4,13 in
Grosor 1.55 mm
Anchura (imperial) 11,69 in
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +120 °C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Idiomas Alemán
Dimensiones (L x An) 105 x 297 mm
Texto mostrado Usar bata de laboratorio
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre azul