Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad 'Use bata de laboratorio', en francés
Código de producto. 17871715
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17871715 50 x 150 mm Poliéster cada uno
17841725 105 x 297 mm Poliéster cada uno
17851725 150 x 450 mm Poliéster cada uno
17831705 200 x 600 mm Poliéster cada uno
17861725 210 x 148 mm Poliéster cada uno
17841775 297 x 210 mm Poliéster cada uno
17891725 420 x 297 mm Poliéster cada uno
17801715 50 x 150 mm Polipropileno cada uno
17851755 105 x 297 mm Polipropileno cada uno
17841755 150 x 450 mm Polipropileno cada uno
17891785 200 x 600 mm Polipropileno cada uno
17801725 210 x 148 mm Polipropileno cada uno
17871755 297 x 210 mm Polipropileno cada uno
17891755 420 x 297 mm Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17871715 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311387
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal de seguridad para indicar que se debe usar una bata de laboratorio.
  • Proporcionar una advertencia visual de que se debe usar una bata de laboratorio en el área
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/FR797/PE-150X50-1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 signo
Tamaño (imperial) 1,97 x 5,91 in
Tipo de adhesivo Permanente
Tipo de montaje Montaje en superficie
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 1,97 in
Grosor 0.099 mm
Anchura (imperial) 5,91 in
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +110 °C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Idiomas Francés
Dimensiones (L x An) 50 x 150 mm
Texto mostrado Usar bata de laboratorio
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre azul