Descripción
- Proporcionar una advertencia visual de que se debe usar una bata de laboratorio en el área
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | M/M059/EN566/PP-210X297-1 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 signo |
| Tamaño (imperial) | 11,69 x 8,27 in |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad |
| Altura (imperial) | 11,69 in |
| Grosor | 1.55 mm |
| Anchura (imperial) | 8,27 in |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C a +120 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?