Descripción
- Proporcionar una advertencia visual de que se debe usar una bata de laboratorio en el área
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | M/M059/EN566/PP-297X105-1 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 signo |
| Tamaño (imperial) | 4,13 x 11,69 in |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad |
| Altura (imperial) | 4,13 in |
| Grosor | 1.55 mm |
| Anchura (imperial) | 11,69 in |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C a +120 °C |
| Mostrar más |