Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad, marcaje de suelo: Desinfecte sus manos
Descripción
- Señal conforme a ISO 7010
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010; Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/PT7/FLO-DIA350-1 |
| Grado | M061 |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 350 mm |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie, Montaje en pared |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de suelos |
| Grosor | 0.28 mm |
| Forma | Redondo |
| Mostrar más |