Descripción
- Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que la alarma contra incendios se ha activado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase B |
| Alternate Part Number | F/F018/NT/BIPVC-PHOLUMB-151X151-1 |
| Acabado | Brillo |
| Material | PVC |
| Cantidad | 1 signo |
| Modelo | Clase C |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad |
| Altura (imperial) | 5,94 in |
| Anchura (imperial) | 5,94 in |
| Mostrar más |