Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad: Desinfecte sus manos, universal
Código de producto. 30280545 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster
Diámetro (métrico):
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
30280545 Polipropileno 400 mm cada uno
30280495 Aluminio 150 mm cada uno
30280533 Aluminio 200 mm cada uno
30280531 Aluminio 315 mm cada uno
30280476 Poliéster 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30280545 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.25€
    35.44€ / paquete de 1
    Ahorro 1.81€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Señal para indicar que se deben desinfectar las manos.
  • Señal conforme a ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NT/PP-DIA400-1
Grado M061
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Diámetro (imperial) 15,75 in
Diámetro (métrico) 400 mm
Tipo de montaje Montaje en superficie, Montaje en pared
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Grosor 1.55 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +120 °C
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Idiomas Universal
Tipo de producto Señal de higiene personal
Color Blanco sobre azul