Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad: Desinfecte sus manos (en francés)
Código de producto. 30280596
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
30280596 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280582 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280506 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280516 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280466 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280492 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280532 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280588 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280497 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280546 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280423 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280592 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280537 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280577 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280435 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280510 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280583 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280468 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280524 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280457 297 x 420 mm Aluminio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 30280596 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322277
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal para indicar que se deben desinfectar las manos. El texto está en francés.
  • Señal conforme a ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Alternate Part Number M/M061/FR807/ALU-210x297-1
Grado M061
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie, Montaje en pared
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 11,69 in
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 1 mm
Anchura (imperial) 8,27 in
Anchura (métrico) 210 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +140 °C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +284 °F
Idiomas Francés
Dimensiones (L x An) 210 x 297 mm
Texto mostrado Désinfectez vos mains
Tipo de producto Señal de higiene personal
Color Blanco sobre azul