Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad: Desinfecte sus manos (en inglés)
Código de producto. 30280594 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Tamaño de la unidad
30280594 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280474 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280525 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280590 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280422 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280528 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280441 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280493 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280539 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280591 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280480 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280448 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280547 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280420 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280427 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280450 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280489 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280501 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280540 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280561 297 x 420 mm Aluminio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 30280594 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2.20€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Señal para indicar que se deben desinfectar las manos. El texto está en inglés.
  • Señal conforme a ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Alternate Part Number M/M061/EN593/PP-600x200-1
Grado M061
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie, Montaje en pared
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 7,87 in
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 1.55 mm
Anchura (imperial) 23,62 in
Anchura (métrico) 600 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +120 °C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Idiomas Español
Dimensiones (L x An) 600 x 200 mm
Texto mostrado Desinfecta tus manos
Tipo de producto Señal de higiene personal
Color Blanco sobre azul