Description
- Señal conforme a ISO 7010
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010; Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/NL539/ALU-297x105-1 |
| Grado | M061 |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie, Montaje en pared |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad |
| Altura (imperial) | 4,13 in |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Show More |