Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad: Desinfectar superficie, pictograma
Código de producto. 30280488
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Diámetro (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (métrico) unitSize
30280488 Polipropileno 150 mm cada uno
30280432 Poliéster laminado 50 mm paquete de 2
30280553 Poliéster laminado 100 mm cada uno
30280580 Poliéster laminado 150 mm cada uno
30280455 Poliéster laminado 200 mm cada uno
30280491 Poliéster laminado 315 mm cada uno
30280400 Polipropileno 200 mm cada uno
30280565 Polipropileno 315 mm cada uno
30280470 Polipropileno 400 mm cada uno
30280411 Aluminio 150 mm cada uno
30280522 Aluminio 200 mm cada uno
30280443 Aluminio 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30280488 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 323240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal para indicar que se debe desinfectar la superficie. Pictograma universal sin texto.
  • Señal conforme a ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NT/PP-DIA150-1
Grado M062
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Diámetro (imperial) 5,91 in
Diámetro (métrico) 150 mm
Tipo de montaje Montaje en superficie, Montaje en pared
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Grosor 1.55 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +120 °C
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Idiomas Universal
Tipo de producto Señal de higiene personal
Color Blanco sobre azul