Learn More
Beskrivelse
- Señal conforme a ISO 7010
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010; Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M062/NT/PE-DIA150-1 |
| Acabado | Brillo |
| Grado | M062 |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (imperial) | 5,91 in |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie, Montaje en pared |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?