Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad: Desinfectar superficies, holandés
Código de producto. 30280595 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Tamaño de la unidad
30280595 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280567 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280467 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280523 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280416 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280479 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280526 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280433 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280410 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280456 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280587 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280403 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280559 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280483 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280459 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280473 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280542 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280519 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280511 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280508 297 x 420 mm Aluminio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 30280595 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 323314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.90€
    8.40€ / paquete de 1
    Ahorro 0.50€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Señal para indicar que se debe desinfectar la superficie. El texto está en holandés.
  • Señal conforme a ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, Cumple con la Directiva 2011/65/UE y 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PP-150x50-1
Grado M062
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie, Montaje en pared
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 1,97 in
Altura (métrico) 50 mm
Grosor 1.55 mm
Anchura (imperial) 5,91 in
Anchura (métrico) 150 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +120 °C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Idiomas Holandés
Dimensiones (L x An) 150 x 50 mm
Texto mostrado Oppervlak desinfecteren
Tipo de producto Señal de higiene personal
Color Blanco sobre azul