Learn More
Iso Rizatriptán, TRC
Código de producto. 30404357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404357 25 mg -
30388801 10 mg 10 miligramos
30390907 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI89550025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208941-96-2
Fórmula molecular C15H19N5
Peso molecular (g/mol) 269.34
Sinónimo N,N-Dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-2-ethanamine, Rizatriptan EP Impurity C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-indol-2-il]etanol
SMILES CN(C)CCc1cc2cc(Cn3cncn3)ccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iso Rizatriptan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5/c1-19(2)6-5-14-8-13-7-12(3-4-15(13)18-14)9-20-11-16-10-17-20/h3-4,7-8,10-11,18H,5-6,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.164