Learn More
iso-propilamina-d9 DCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanamine-D9 Deuterochloride |
| CAS | 1219798-50-1 |
| Fórmula molecular | C3 D9 N . Cl D |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propanamine-D9 Deuterochloride, N,N,1,1,1,2,3,3,3-Nonadeuteriopropan-2-amine deuteriochloride, iso-Propylamine-d9 DCl, Isopropylamine-d9 Deuterochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3 D;/hD3 |
| SMILES | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | (2 H)clorano;N,N,1,1,1,2,3,3,3-nonadeuteriopropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 105.6328 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.1129 g/mol |
| Mostrar más |