Learn More
iso-propilamina-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanamine-D9 |
| CAS | 1219794-73-6 |
| Fórmula molecular | C3 D9 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine-d2, Isopropyl-d7-amine-d2, 2-Aminopropane-d9, 2-Aminopropane-D9, Isopropylamine-D9, iso-Propylamine-d9, 2-Propanamine-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N,1,1,1,2,3,3,3-nonadeuteriopropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 68.1657 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.13 g/mol |
| Mostrar más |