Learn More
Alcohol iso-propil-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropanol-d7 |
| CAS | 19214-96-1 |
| Fórmula molecular | C3 2H7 H O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 67.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 67.1015 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |