Learn More
Alcohol isopropílico-OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropanol-d |
| CAS | 3979-51-9 |
| Fórmula molecular | C3 D H7 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | iso-Propyl Alcohol-OD, 2-Propanol-d (9 CI), Isopropyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deuteriooxypropane, 2-Propanol-O-d1, i-Propanol-d, Isopropanol-d |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i4D |
| SMILES | [2 H]OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-deuteriooxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 61.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.0638 g/mol |
| Mostrar más |