Learn More
Alcohol isopropílico-d8 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanol-d8 |
| CAS | 22739-76-0 |
| Fórmula molecular | C3 2H8 O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuterioxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 68.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.1077 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |