Learn More
Acetato de isopropilo-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Acetate-d10 |
| CAS | 1398065-53-6 |
| Fórmula molecular | C5 D10 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Acetic Acid Isopropyl Ester-D10, 1-Methylethyl acetate-d10, 2-Acetoxypropane-d1, 2-Propyl-1,1,1,2,3,3,3-d7 acetate-2,2,2-d3, Isopropyl-d7 acetate-d3, Isopropyl acetate-d10, Isopropyl-d3 ethanoate-d3, iso-Propyl Acetate-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il 2,2,2-trideuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 112.193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.131 g/mol |
| Mostrar más |