Learn More
4-hidroxibenzoato de isopropilo-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219798-72-7 |
| Fórmula molecular | C10H8D4O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | iso-Propyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate-d4, Isopropyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Isopropyl p-hydroxybenzoate-d4, Isopropylparaben-d4, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]C1=C(C(OC(C)C)=O)C([2 H])=C([2 H])C(O)=C1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenzoato de isopropilo-2,3,5,6-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1 g/mol |
| Mostrar más |