Learn More
iso-propil-2-d1-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanamine-2-D |
| CAS | 31053-04-0 |
| Fórmula molecular | C3 D H8 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Isopropyl-1-d-amine (8 CI), iso-Propyl-2-d1-amine, 2-Propan-2-d-amine, Isopropyl-2-d-amine, 2-Aminopropane-2-d1, 2-Aminopropane-2-D, 2-Propanamine-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)N |
| Nombre IUPAC | 2-deuteriopropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 60.1164 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.0798 g/mol |
| Mostrar más |