Learn More
iso-propil-1,1,1,3,3,3-d6-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanamine-1,1,1,3,3,3-D6 Hydrochloride |
| CAS | 126794-59-0 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H3 N . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, hydrochloride (9 CI), Isopropyl-d6-amine hydrochloride, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine hydrochloride, 2-Aminopropane-1,1,1,3,3,3-d6 hydrochloride, 2-Aminopropane-1,1,1,3,3,3-D6 hydrochloride, 2-Propanamine-1,1,1,3,3,3-D6 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 101.6082 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0878 g/mol |
| Mostrar más |