Learn More
Isopropanol, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30280933 500 mL 500 ml
30280934 1 L 1 litro
30280935 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280933 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T004610500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.80€
    46.40€ / 500 ml
    Ahorro 5.40€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Peso molecular (g/mol) 60.1 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Cantidad 500 mL
CAS 67-63-0
Envase Frasco de vidrio
Punto de ebullición 81°C
Porcentaje de pureza 99.90%
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol