Learn More
Iso-Prometazina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30008583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008583 1 g 1 g
17973545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8225001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5568-90-1
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 320.88
Sinónimo (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Isopromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-, monohydrochloride (8CI)
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-fenotiazina-10-ilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopromethazine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1114
Porcentaje de pureza >95%