Learn More
Clorhidrato de isoprometazina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iso Promethazine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1329835-09-7 |
| Fórmula molecular | C17H17D3N2S . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine-d3 Hydrochloride, 10-[2-(Dimethylamino-d3)-1-methylethyl]phenothiazine Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i2D3; |
| SMILES | C(CN(C([2H])([2H])[2H])C)(C)N1C=2C(SC=3C1=CC=CC3)=CC=CC2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 323.9 |