Learn More
Tocris Bioscience™ iso-PPADS tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001112 10 mg 10 miligramos
18065262 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001112 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0683/10
Non-selective P2X antagonist
P2X-purinoceptor antagonist (pKi = 6.5) with similar activity to PPADS .
2'4'-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207572-67-6
Fórmula molecular C14H14N3Na4O12PS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material iso-PPADS tetrasodium salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.3
Pureza >98%
Peso molecular 603.328