Learn More
(+/-)-Iso Miosmina, grado técnico, TRC
Código de producto. 30180275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180275 5 mg 5 miligramos
30179967 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8213505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53844-46-5
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-2-yl)pyridine, (+/-))-Isomyosamine;
SMILES C1(C2=CC=CN=C2)CCC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Iso Myosmine
Nombres de analitos o componentes (+/-)-Iso Myosmine
Condiciones de envío Dry ice
Industry Type Forensics