Learn More
iso-Miconazol (1-[1-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]-1H-imidazol), Mikromol™
Código de producto. 17943386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17943386 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17943386 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0281.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
iso-Miconazol (1-[1-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]-1H-imidazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material iso-Miconazole
CAS 178813-04-2
Nombres de analitos o componentes iso-Miconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 Cl4 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, iso-Miconazole
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)9-25-10-18(24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
SMILES Clc1ccc(COCC(c2ccc(Cl)cc2Cl)n3ccnc3)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[1-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 416.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.986 g/mol