Learn More
Nitrilo isometadona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isodidiavalo |
| CAS | 6293-01-2 |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl- (9CI, ACI), Butyronitrile, 4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenyl- (6CI, 7CI, 8CI), α-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenylbenzeneacetonitrile (ACI), 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butanenitrile, 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butyronitrile, NSC 9993, Tuso-Blandin, Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile, Isodidiavalo, 4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1783 |