Learn More
Iso-metadona-ketimina, TRC
Produktkod. 30404828
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30404828 250 mg 250 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30404828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI821280250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Iso Methadone Ketimine
CAS 14474-54-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H28 N2
Cantidad 250 mg
Sinónimo γ-(1-iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenyl-Benzenepropanamine, Hexylamine, 4-imino-N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyl- (6CI,8CI), γ-(1-Iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenylbenzenepropanamine, γ-(1-Iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenylbenzenepropanamine, 4-Imino-N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyhexylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2/c1-5-20(22)21(17(2)16-23(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17,22H,5,16H2,1-4H3
SMILES CCC(=N)C(C(C)CN(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-imino-N,N,2-trimetil-3,3-difenilhexan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 308.4604
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.2252
Porcentaje de pureza >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.