Learn More
Iso-LSD, Lipomed
Código de producto. 30460678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460678 10 mg 10 miligramos
30458623 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460678 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLSD1944FB10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Iso-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iso-LSD (Iso-Lysergic Acid Diethylamide)
CAS 2126-78-5
Nombres de analitos o componentes Iso-LSD (Iso-Lysergic Acid Diethylamide)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 O
Sinónimo Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-, (8α)-, Isolysergamide, N,N-diethyl- (6 CI,7 CI), (8α)-9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8-carboxamide, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-carboxamide deriv., (+)-Isolysergic acid diethylamide, D-Iso-LSD, D-Isolysergic acid diethylamide, D-iso-Lysergic acid N,N-diethylamide, Iso-LSD, Iso-lysergide, Isolysergic acid diethylamide, N,N-Diethylisolysergamide, iso-LSD
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@@H]1 CN(C)[C@@H]2 Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Nombre IUPAC (6 aR,9 S)-N,N-dietil-7-metil-6,6 A,8,9-tetrahidro-4 H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 323.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1998 g/mol