Learn More
Iso-LSD, 0,1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30462474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462474 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462474 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLSD1944FB0.1LA
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Iso-LSD, 0,1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iso-LSD (Iso-Lysergic Acid Diethylamide)
CAS 2126-78-5
Nombres de analitos o componentes Iso-LSD (Iso-Lysergic Acid Diethylamide)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 O
Concentración 0.1 mg/mL
Sinónimo Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-, (8α)-, Isolysergamide, N,N-diethyl- (6 CI,7 CI), (8α)-9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8-carboxamide, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-carboxamide deriv., (+)-Isolysergic acid diethylamide, D-Iso-LSD, D-Isolysergic acid diethylamide, D-iso-Lysergic acid N,N-diethylamide, Iso-LSD, Iso-lysergide, Isolysergic acid diethylamide, N,N-Diethylisolysergamide, iso-LSD
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@@H]1 CN(C)[C@@H]2 Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Nombre IUPAC (6 aR,9 S)-N,N-dietil-7-metil-6,6 A,8,9-tetrahidro-4 H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 323.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1998 g/mol