Learn More
Iso Loratadine, TRC
Código de producto. 30003226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003226 10 mg 10 miligramos
30003456 5 mg 5 miligramos
30011434 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82105010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170727-59-0
Fórmula molecular C22 H23 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 382.88
Sinónimo Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Isoloratadine
Nombre IUPAC etil 4-(8-cloro-6,11-dihidro-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-il)-3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=CC1)C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iso Loratadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1448
Porcentaje de pureza >95%