Learn More
Iso Imperatorina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoimperatorin |
| CAS | 482-45-1 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]- (8CI,9CI), Isoimperatorin (6CI), 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-11-3-4-15(17)20-14(11)9-13-12(16)6-8-18-13/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCOc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)C |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metilbut-2-enoxi)furo[3,2-g]cromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0892 |