Learn More
Brady™ Señal de seguridad horizontal ISO: prohibido fumar
Código de producto. 15707659 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
105 x 297 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15707659 105 x 297 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15707659 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 139089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.95€
    7.27€ / paquete de 1
    Ahorro 0.68€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Señal de seguridad para indicar la acción obligatoria.
  • Señal conforme a ISO 7010
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number P/P002/FR76-SA-297x105/1-B
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Forma Rectangulares
Idiomas Francés
Dimensiones (L x An) 105 x 297 mm
Texto mostrado Prohibido fumar
Color Rojo sobre blanco