Learn More
Isofurosemida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 4818-59-1 |
| Fórmula molecular | C12 H11 Cl N2 O5 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1NCc2occc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-4-(furan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 330.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0077 |