Learn More
Iso Desloratadine, TRC
Código de producto. 30012320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012320 25 mg 25 miligramos
17941655 50 mg 50 miligramos
17951315 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI81499525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183198-49-4
Fórmula molecular C19 H19 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 310.82
Sinónimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1,2,3,6-tetrahidropiridina-4-il)-6,11-dihidro-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES Clc1ccc2C(C3=CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iso Desloratadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-7,9,12,18,21H,3-4,8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1237
Porcentaje de pureza >95%