Learn More
Isocitosina, TRC
Código de producto. 30389016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30389016 5 g
1 options
Código de producto. 30389016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8125005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocytosine
CAS 108-53-2
Fórmula molecular C4 H5 N3 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Isocytosine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-2-1-3(8)7-4/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-1H-pirimidin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 111.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0433