Learn More
Iso Ciclosporina A, TRC
Código de producto. 18090230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18090230 5 mg 5 miligramos
18080070 25 mg 25 miligramos
18020450 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18090230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8115005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59865-16-6
Fórmula molecular C62 H111 N11 O12
Peso molecular (g/mol) 1202.61
Sinónimo Isociclosporin A, (2S,3R,4R,6E)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6-octenoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valine (11→1)-lactone, Isocyclosporin A, 1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaazacyclotetratriacontane, cyclic peptide deriv., [2S-(2R*,3S*,4S*,6E)]-N-[3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxo-6-octenyl]-L-alpha-aminobutyryl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valine sigma1-lactone
Nombre IUPAC (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S,34R)-30-etil-34-[(E,2R)-hex-4-en-2-il]-4,7,10,12,15,19,25,28-octametil-33-(metilamino)-6,9,18,24-tetrakis(2-metilpropil)-3,21-di(propano-2-il)-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decazaciclotetratriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecono
SMILES CC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](NC)[C@H](OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C)[C@H](C)C\C=C\C
Specifications
Nombre del producto químico o material Isocyclosporin A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52-50(63-18)56(78)66-43(26-2)58(80)68(19)33-48(74)69(20)44(29-34(3)4)55(77)67-49(38(11)12)61(83)70(21)45(30-35(5)6)54(76)64-41(16)53(75)65-42(17)57(79)71(22)46(31-36(7)8)59(81)72(23)47(32-37(9)10)60(82)73(24)51(39(13)14)62(84)85-52/h25,27,34-47,49-52,63H,26,28-33H2,1-24H3,(H,64,76)(H,65,75)(H,66,78)(H,67,77)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1201.8414
Porcentaje de pureza >95%