Learn More
iso-colchicina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | iso-Colchicine-d3 |
| CAS | 1246818-69-8 |
| Fórmula molecular | C22H22D3NO6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[(7S)-5,6,7,10-Tetrahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-10-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, Isocolchicine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-17(25)18(26-2)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])[2H])N[C@@H](CC1)C2=C(C=CC(C(OC)=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3,9-tetrametoxi-10-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 402.46 |