Learn More
iso-cloridazón, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30317581 10 mg
1 options
Código de producto. 30317581 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11321000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material iso-Chloridazon
CAS 1698-61-9
Nombres de analitos o componentes iso-Chloridazon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H8 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, 1-Phenyl-4-chloro-5-amino-6-pyridazinone, 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)pyridazinone, 5-Amino-4-chloro-1-phenylpyridazin-6(1H)-one, Isophenazone, Isopyrazon
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=C(Cl)C=NN(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-2-fenilpiridazin-3-ona
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 221.643
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0356 g/mol