Learn More
isobutilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutylbenzene |
| CAS | 538-93-2 |
| Fórmula molecular | C10 H14 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzene, (2-methylpropyl)-, Benzene, isobutyl- (8CI), (2-Methylpropyl)benzene, 2-Methyl-1-phenylpropane, Isobutylbenzene, NSC 24848, i-Butylbenzene, iso-Butylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 134.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.1096 |